Learn More
Checkers Virage à gauche à 5 canaux Guard Dog™
Code produit 17702418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17702418 Noir, Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17702418 Fournisseur Checkers Code fournisseur PGDS0010OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.56€
    226.81€ / 1 pièces
    Économisez 52.75€
    18% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Le raccord angulaire Guard Dog™ à 5 canaux crée un virage à gauche de 45 degrés.
  • Les virages à gauche ou à droite de 45 degrés à usage général à 5 canaux Guard Dog sont conçus pour les câbles et les tuyaux d’un diamètre pouvant atteindre 337 cm
  • Il est doté de raccords en os de chien, d’une ouverture à charnière renforcée pour faciliter le placement des câbles et d’une surface antidérapante brevetée à cinq bandes pour une adhérence maximale
  • En bref, il offre tous les avantages d’un protège-câble Guard Dog standard. Sa construction en polyuréthane pour tous les temps le rend parfaitement adapté à toutes les applications, des parcs d’attractions et des événements sportifs aux sites industriels intensifs
  • Les virages à gauche et à droite peuvent être assemblés pour décaler la ligne
Spécification
Longueur (impériale) 2 pi
Longueur (métrique) 62 cm
Largeur (métrique) 50 cm
Couleur Noir, Orange
Matériau Polyuréthane
Type Virage à gauche