Learn More
Justrite Rails ADA à 5 canaux (paire) Guard Dog™
Code produit 17762418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17762418 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17762418 Fournisseur Justrite Code fournisseur PGDS0033YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.79€
    442.07€ / 1 pièces
    Économisez 255.72€
    36% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Rail de protection ADA à 5 canaux Guard Dog™
  • Rails ADA à 5 canaux (paire)
  • Jaune
Spécification
Dimensions (L x l x H) 5 x 141 x 5 cm
Longueur (impériale) 4,62 pi
Longueur (métrique) 140,97 cm
Poids (métrique) 5,8 kg
Largeur (métrique) 5,08 cm
Couleur Jaune
Matériau Polyuréthane
Type Protège-câble