Learn More
Checkers Protège-câble à profil bas Guard Dog™
Code produit 17792408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
27 cm
43 cm
72 cm
77 cm
84 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17792408 43 cm 1 pièce
17722418 27 cm 1 pièce
17732408 72 cm 1 pièce
17752408 77 cm 1 pièce
17782408 84 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17792408 Fournisseur Checkers Code fournisseur PGDS0009OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.49€
    303.71€ / 1 pièces
    Économisez 173.78€
    36% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Les modèles à profil bas Guard Dog™ sont les protège-câbles à chargement par le haut les plus compacts du marché. Ces protège-câbles sécurisent le passage des véhicules et des piétons, tout en supportant une charge élevée pour les équipements lourds
  • Les modèles à profil bas Guard Dog™ sont les protège-câbles à chargement par le haut les plus compacts du marché
  • Ces protège-câbles sécurisent le passage des véhicules et des piétons, tout en supportant une charge élevée pour les équipements lourds
Spécification
Longueur (impériale) 16,9 in
Longueur (métrique) 43 cm
Largeur (métrique) 91 cm
Couleur Noir, Orange
Matériau Polyuréthane
Type Protège-câble