Learn More
Pacific Handy Cutter Cutter de sécurité à ressort et dispositif de protection, gauche
Code produit 17739037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Vert
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17739037 Vert 12 pièces
17729037 Rouge 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17739037 Fournisseur Pacific Handy Cutter Code fournisseur S4SR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.26€
    178.93€ / 12 pièces
    Économisez 38.33€
    17% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Le S4S est un couteau de sécurité avec rétraction automatique de la lame et dispositif de protection supplémentaire. Il offre donc une réelle sécurité.
  • Le dispositif de protection sert également de guide, par exemple lors de l’ouverture des boîtes.
  • Avec séparateur de ruban intégré robuste et stockage des lames de rechange.
  • Changement de lame sans outil.
  • Avec œillet pratique pour le suspendre ou attacher un cordon.
  • Le modèle vert convient aux droitiers.
  • Le modèle rouge convient aux gauchers.
Spécification
Type de produit Cutter de sécurité
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Couleur Vert