Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes capillaires GuardGOLD™
Code produit 10497814 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 m
2 m
5 m
5 m
10 m
10 m
Diamètre (métrique):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10497814 5 m 0,53 mm 1 pièce
10448194 2 m 0,25 mm 1 pièce
15237478 2 m 0,18 mm 1 pièce
10139384 2 m 0,32 mm 1 pièce
15247478 5 m 0,18 mm 1 pièce
10752836 2 m 0,53 mm 1 pièce
15257478 10 m 0,18 mm 1 pièce
10537645 5 m 0,25 mm 1 pièce
10221245 5 m 0,32 mm 1 pièce
10428774 10 m 0,25 mm 1 pièce
10438774 10 m 0,32 mm 1 pièce
10119014 10 m 0,53 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10497814 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260500553
Expédition estimée: 02-12-2026
Protégez votre colonne analytique contre les dommages et la contamination par des matériaux non volatiles.
Protégez votre colonne analytique des dommages et de la contamination par les matériaux non volatils à l’aide des colonnes capillaires ThermoScientific™ GuardGOLD™ Permettent des performances analytiques supérieures Protègent contre la contamination de la colonne par des matériaux non volatiles, prolongeant ainsi la durée de vie de la colonne Concentrent les analytes cibles au niveau de la tête de la colonne analytique, permettant une meilleure forme de pic chromatographique Hautement désactivées afin d’offrir une inertie supérieure, essentielle pour l’analyse des composés actifs Température de fonctionnement maximale élevée de 360°C
Idéales pour une LC à haut débit et à haute résolution
L’échantillonneur automatique de plaques à puits à séparation rapide UltiMate 3000 est vivement recommandé pour les applications à haute pression et à haute résolution. Les courtes durées des cycles d’injection en font un instrument idéal pour les applications à haut débit. Il est disponible en versions non thermostaté (WPS-3000RS) et thermostaté (WPS-3000TRS).
Performances et caractéristiques
  • précision du volume d'injection typique < RSD de 0,15 % pour les injections de μ5 L
  • Mécanisme d'entraînement de haute précision assurant une linéarité d'injection supérieure de r2 > 0,9999 (5 –90 μL)
  • Large plage de volumes d'injection de 0,2 à 500 μL grâce à trois combinaisons de seringues et de boucles pour une flexibilité d'injection maximale
  • Volume de délai à faible gradient de 140 μL (par défaut) ou de μ50 L (avec boucle d'μéchantillonnage de 25 L)
  • Précision volumétrique meilleure que ± Une concentration de 0,5 % pour des injections μde 20 L permet un transfert aisé de la méthode de la HPLC à l'UHPLC.
  • Thermostatisation des échantillons pour protéger les analytes thermosensibles (WPS-3000TRS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) GC
Longueur (métrique) 5 m
Description Longueur de 5 m ; dia. int. nominal de 0,53 mm
Diamètre (métrique) 0,53 mm
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Gamme de produits GuardGOLD