Description
Protégez votre colonne analytique des dommages et de la contamination par les matériaux non volatils à l’aide des colonnes capillaires ThermoScientific™ GuardGOLD™ Permettent des performances analytiques supérieures Protègent contre la contamination de la colonne par des matériaux non volatiles, prolongeant ainsi la durée de vie de la colonne Concentrent les analytes cibles au niveau de la tête de la colonne analytique, permettant une meilleure forme de pic chromatographique Hautement désactivées afin d’offrir une inertie supérieure, essentielle pour l’analyse des composés actifs Température de fonctionnement maximale élevée de 360°C
Idéales pour une LC à haut débit et à haute résolution
L’échantillonneur automatique de plaques à puits à séparation rapide UltiMate 3000 est vivement recommandé pour les applications à haute pression et à haute résolution. Les courtes durées des cycles d’injection en font un instrument idéal pour les applications à haut débit. Il est disponible en versions non thermostaté (WPS-3000RS) et thermostaté (WPS-3000TRS).
Performances et caractéristiques
- précision du volume d'injection typique < RSD de 0,15 % pour les injections de μ5 L
- Mécanisme d'entraînement de haute précision assurant une linéarité d'injection supérieure de r2 > 0,9999 (5 –90 μL)
- Large plage de volumes d'injection de 0,2 à 500 μL grâce à trois combinaisons de seringues et de boucles pour une flexibilité d'injection maximale
- Volume de délai à faible gradient de 140 μL (par défaut) ou de μ50 L (avec boucle d'μéchantillonnage de 25 L)
- Précision volumétrique meilleure que ± Une concentration de 0,5 % pour des injections μde 20 L permet un transfert aisé de la méthode de la HPLC à l'UHPLC.
- Thermostatisation des échantillons pour protéger les analytes thermosensibles (WPS-3000TRS)
Spécification
Spécification
| Quantité | Each |
| Longueur (métrique) | 2 m |
| Diamètre (métrique) | 0,53 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Description | Longueur de 2 m ; dia. int. nominal de 0,53 mm |
| À utiliser avec (application) | GC |
| Gamme de produits | GuardGOLD |