Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes capillaires GuardGOLD™
Code produit 15257478 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 m
2 m
5 m
5 m
10 m
10 m
Diamètre (métrique):
0,18 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
15257478 10 m 0,18 mm 1 pièce
10448194 2 m 0,25 mm 1 pièce
15237478 2 m 0,18 mm 1 pièce
10139384 2 m 0,32 mm 1 pièce
15247478 5 m 0,18 mm 1 pièce
10752836 2 m 0,53 mm 1 pièce
10537645 5 m 0,25 mm 1 pièce
10221245 5 m 0,32 mm 1 pièce
10497814 5 m 0,53 mm 1 pièce
10428774 10 m 0,25 mm 1 pièce
10438774 10 m 0,32 mm 1 pièce
10119014 10 m 0,53 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15257478 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260501018
Expédition estimée: 21-12-2026
Protégez votre colonne analytique contre les dommages et la contamination par des matériaux non volatiles.
Protégez votre colonne analytique des dommages et de la contamination par les matériaux non volatils à l’aide des colonnes capillaires ThermoScientific™ GuardGOLD™ Permettent des performances analytiques supérieures Protègent contre la contamination de la colonne par des matériaux non volatiles, prolongeant ainsi la durée de vie de la colonne Concentrent les analytes cibles au niveau de la tête de la colonne analytique, permettant une meilleure forme de pic chromatographique Hautement désactivées afin d’offrir une inertie supérieure, essentielle pour l’analyse des composés actifs Température de fonctionnement maximale élevée de 360°C
  • Idéales pour une LC à haut débit et à haute résolution
  • L’échantillonneur automatique de plaques à puits à séparation rapide UltiMate 3000 est vivement recommandé pour les applications à haute pression et à haute résolution. Les courtes durées des cycles d’injection en font un instrument idéal pour les applications à haut débit. Il est disponible en versions non thermostaté (WPS-3000RS) et thermostaté (WPS-3000TRS).
Performances et caractéristiques :
  • Précision du volume d’injection généralement <0,15 % RSD pour les injections de 5 μl
  • Mécanisme d’entraînement de haute précision pour offrir une excellente linéarité d’injection de r2 >0,9999 (5 à 90 μl)
  • Large plage de volumes d’injection, de 0,2 à 500 μl, à l’aide de trois combinaisons de seringue et boucle, pour une souplesse d’injection maximale
  • Volume de délai de gradient faible de 140 μl (par défaut) ou 50 μL (avec boucle d’échantillonnage de 25 μl)
  • Précision volumétrique supérieure à ±0,5 % pour des injections de 20 μl permettant un transfert de méthode simple entre la HPLC et l’UHPLC
  • Thermostatisation des échantillons pour protéger les analytes thermosensibles (WPS-3000TRS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Longueur (métrique) 10 m
Quantité Pièce
Diamètre (métrique) 0,18 mm
Type Colonne de protection
Diamètre (métrique) interne 0,18 mm