Learn More
OHAUS™ Guardian™ 5000 plaques chauffantes et agitateurs
Code produit 30182887 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
e-G52HP07C
e-G52HP07C K1
e-G52HS07C
e-G52HS07C K1
e-G52HS10C
e-G52HS10C K1
e-G52HSRDA
e-G52HSRDA K1
e-G52ST07C
Conditionnement:
1 unité
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
30182887 e-G52HSRDA K1 1 unité
30182892 e-G52HP07C K1 1 unité
30182879 e-G52HS07C K1 1 unité
30182890 e-G52HSRDA 1 unité
30182884 e-G52HS07C 1 unité
30182888 e-G52HP07C 1 unité
30182886 e-G52ST07C 1 unité
30182894 e-G52HS10C 1 unité
30182885 e-G52HS10C K1 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30182887 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30981784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    888.00€
    663.17€ / 1 unités
    Économisez 224.83€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateurs chauffants conçus par des experts, dotés de caractéristiques de sécurité et de polyvalence haut de gamme pour une utilisation quotidienne.
La prochaine génération Guardian™ Les agitateurs chauffants 5000 sont conçus pour offrir sécurité et polyvalence dans les environnements de recherche, universitaires et industriels. Ils offrent un chauffage et un mélange performants, avec du matériel et des logiciels haut de gamme pour répondre aux besoins de divers utilisateurs de manière sûre et fiable. Les modèles chauffants atteignent jusqu'à 550 °C °et disposent de 3 modes de contrôle de la température pour un chauffage rapide ou un chauffage précis sans dépassement. Choisissez parmi 5 modèles avec 3 tailles de plaques.
Caractéristiques uniques :
  • Notre signature SafetyHeat™ et SmartHeat™ Ces fonctionnalités, associées au nouveau système de protection contre la marche à sec, au mode de fonctionnement chronométré et à l'option Splash Shield assurer une sécurité totale.
  • L'évolution SmartRate™ Ce système permet de chauffer et de mélanger de manière rapide et intensive à de manière douce et précise, grâce à une gamme d'accessoires qui facilitent diverses applications.
  • Une interface utilisateur intuitive, dotée d'un grand écran LCD lumineux à caractères blancs et d'un ou plusieurs boutons rotatifs, permet une utilisation conviviale. Port RS232 inclus pour la commande à distance ou l'enregistrement de données.
Les versions du kit comprennent :
  • Sonde de température 30500590
  • Kit porte-sonde 30973298
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium à revêtement en céramique
Tension 220/240 V
Comprend Sonde de température 30500590 et kit de support de sonde 30973298
Fonctions de sécurité SeguridadCalor, SmartHeat y sistema de protección contra marcha en seco
Poids à l’expédition (métrique) 4.8 kg
Type de contrôleur Numérique
Modèle e-G52HSRDA K1
Dimensions 135 mm de diamètre
Hauteur (métrique) 108 mm
max. (métrique) Température ambiante +5 °C à 360 °C
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 175 mm
Ampérage 4 A
Longueur (métrique) 259 mm
Puissance 656 W
Poids (métrique) 2.6 kg
Type Agitateur chauffant
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 20 L
Type de bouchon UE / UK
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 50 à 1 800 rpm
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l x H) 259 x 175 x 108 mm
Certifications/Conformité CE, TÜV (Norme CEI 61010-1 (cTÜVus))
Affichage LCD
Diamètre (métrique) 13.5 cm
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 13.5 cm
Vitesse 50 à 1 800 rpm