Learn More
OHAUS™ Guardian 7000 Agitateur chauffant
Code produit 16600492 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
16600492 e-G71HSRDM 1 pièce
16680482 e-G71HS07C 1 pièce
16690482 e-G71HS10C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16600492 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30500623
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateurs à plaque chauffante durables avec des fonctions de sécurité supérieures et des performances intelligentes
  • Protégez votre laboratoire avec un brevet SmartPresence™ & SmartLink™ technologies. Ces fonctionnalités exclusives éteignent automatiquement le chauffage si personne n'est détecté après un délai défini par l'utilisateur." temps mort" La période est terminée.
  • Un système de détection précoce leader dans l’industrie qui utilise deux contrôles de sécurité indépendants pour surveiller en permanence l’électronique et arrêter le chauffage avant qu’une condition de surchauffe ne se produise.
  • Un brassage précis de 60 à 1600 tr/min est rendu possible par la conception d'un moteur puissant, d'un aimant puissant et d'une vitesse de montée en régime contrôlée par logiciel, assurant un couplage magnétique sûr pour les applications visqueuses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 230 V
Poids à l’expédition (métrique) 2,812 kg
Alimentation électrique 230 V, 4,6 A, 50/60 Hz
Modèle e-G71HSRDM
Longueur (impériale) 10,50 in
Hauteur (métrique) 126 mm
Température ambiante + 5°C – 380°C
Hauteur (impériale) 5 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 173 mm
Longueur (métrique) 267 mm
Largeur (impériale) 6,80 in
Poids (impériale) 5,7 lb
Poids (métrique) 2,6 Kg
Type de bouchon UE