Learn More
OHAUS™ Guardian 7000 Agitateur chauffant
Code produit 16680482 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
16680482 e-G71HS07C 1 pièce
16690482 e-G71HS10C 1 pièce
16600492 e-G71HSRDM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16680482 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30500603
Conservez vos échantillons au frais
Utilisez le code promo 27999
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateurs à plaque chauffante durables avec des fonctions de sécurité supérieures et des performances intelligentes
  • Protégez votre laboratoire avec un brevet SmartPresence™ & SmartLink™ technologies. Ces fonctionnalités exclusives éteignent automatiquement le chauffage si personne n'est détecté après un délai défini par l'utilisateur." temps mort" La période est terminée.
  • Un système de détection précoce leader dans l’industrie qui utilise deux contrôles de sécurité indépendants pour surveiller en permanence l’électronique et arrêter le chauffage avant qu’une condition de surchauffe ne se produise.
  • Un brassage précis de 60 à 1600 tr/min est rendu possible par la conception d'un moteur puissant, d'un aimant puissant et d'une vitesse de montée en régime contrôlée par logiciel, assurant un couplage magnétique sûr pour les applications visqueuses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Poids à l’expédition (métrique) 2,812 kg
Alimentation électrique 230 V, 6 A, 50/60 Hz
Modèle e-G71HS07C
Longueur (impériale) 12,2 in
Hauteur (métrique) 122 mm
Température ambiante + 5°C – 500°C
Hauteur (impériale) 4,8 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 223 mm
Longueur (métrique) 309 mm
Largeur (impériale) 8,80 in
Poids (impériale) 5,7 lb
Poids (métrique) 2,6 Kg
Type de bouchon UE