Learn More
Labconco™ Kit de moniteur du débit d’air numérique Guardian™
Code produit 15680125 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Moniteur de débit d’air
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15680125 Moniteur de débit d’air 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15680125 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9743209
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec les hottes de laboratoire Labconco Basic™.Le kit de moniteur de débit d’air numérique Labconco™ Guardian™ est équipé d’une alarme sonore/visuelle qui alerte l’utilisateur en cas de vitesse faciale faible ou élevée.
  • L’écran LCD affiche la vitesse frontale moyenne
  • Une alarme sonore/visuelle avertit l’utilisateur d’une vitesse frontale faible ou élevée
  • À installer dans une ouverture préparée en usine sur la partie supérieure du panneau latéral droit de l’appareil
  • À utiliser avec les hottes de laboratoire Labconco Basic™
Spécification
Type de produit Moniteur de débit d’air