Learn More
Guardian Equipment Douche oculaire personnelle à fixer sur robinet
Code produit 11725788 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Robinetterie
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
11725788 Robinetterie 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11725788 Fournisseur Guardian Equipment Code fournisseur 0676742
Expédition estimée: 21-12-2026
Le lave-yeux personnel à montage sur robinet s'installe facilement sur les robinets standard.
  • La pression de l'eau maintient le cours d'eau.
Spécification
Certifications/Conformité ANSI Z358.1-2004 comme douche oculaire individuelle uniquement
Raccord d’entrée (impériale) 55/64-27 in (F)
Matériau Laiton chromé
Mounting Robinetterie
Type de produit Station de lavage des yeux