Learn More
MP Biomedicals™ Mélange minéral pour cobayes
Code produit 11497221 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11497221 2 kg
11407231 10 kg
11417231 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497221 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296028502
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Fournit tous les minéraux nécessaires à la croissance et au développement normaux du cobaye lorsqu'il est ajouté à hauteur de 6,75 % de l'alimentation.
  • Mélange de sel
  • Pour l'alimentation des cobayes
Spécification
Type de produit Alimentation animale
À utiliser avec (application) régime alimentaire du cobaye
Quantité 2 kg
Conditions de stockage Température ambiante