Learn More
Robu™ Joints coniques Guko
Code produit 16611734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (métrique):
28 mm
35 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) Conditionnement
16611734 35 mm 5 pièces
10796842 28 mm -
16601734 28 mm 5 pièces
10285881 35 mm 1 pièce
10265931 50 mm 1 pièce
16873036 50 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16611734 Fournisseur Robu™ Code fournisseur 21853
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
À utiliser avec (application) Entonnoirs à filtre
Dimensions (métrique) 35 mm
Matériau Caoutchouc
Type Joint conique Guko