Learn More
Gomme d’acacia, technique, poudre, (gomme arabique), Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
500g, récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
| Couleur | Beige |
| pH | 7 |
| Forme physique | Solide |
| Numéro MDL | 81264 |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |