Learn More
Gomme arabique, MP Biomedicals™
Code produit 11463751 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11463751 100 g
11473751 500 g
11483751 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463751 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215121880
La gomme arabique peut être un polymère ramifié de galactose, de rhamnose, d'arabinose et d'acide glucuronique sous forme de sels de calcium, de magnésium et de potassium.
  • Il est utilisé dans les textiles, la céramique, la lithographie, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
  • Dans l'industrie alimentaire, l'acacia est principalement utilisé en confiserie, en boulangerie, dans les produits laitiers, dans les boissons et comme agent de microencapsulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9000-01-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Gum arabic
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Synonyme Arabic gum, Australian gum
Quantité 100 g
Poids de la formule 250,000 to 1,000,000