Learn More
Gomme arabique, MP Biomedicals™
Code produit 11483751 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11483751 1 kg
11463751 100 g
11473751 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483751 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215121891
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
La gomme arabique peut être un polymère ramifié de galactose, de rhamnose, d'arabinose et d'acide glucuronique sous forme de sels de calcium, de magnésium et de potassium.
  • Il est utilisé dans les textiles, la céramique, la lithographie, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
  • Dans l'industrie alimentaire, l'acacia est principalement utilisé en confiserie, en boulangerie, dans les produits laitiers, dans les boissons et comme agent de microencapsulation.
Identifiants chimiques
CAS 9000-01-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Gum arabic
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Synonyme Arabic gum, Australian gum
Poids de la formule 250 000 à 1 000 000