Learn More
Gomme arabique, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10227413 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10227413 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10165010 250 g Flacon en plastique 250g
10237640 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10227413 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 258850025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 9000-01-5
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9000-01-5
Numéro MDL MFCD00081264
Synonyme Acacia
Spécification
Nom chimique ou matériau Gum arabic
Couleur Beige-jaune à blanc
Forme physique Poudre
Cendre Total ash: < 4.0%
Densité 1.3500g/mL
Quantité 2.5 kg
Identification Passes Test (per Eur. Pharm.)
Spectre IR Authentique
Matière insoluble 0.1% max.
Perte à la dessiccation 15.0% max. (1 g, 105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.35
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol