Learn More
Gomme arabique, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gum arabic |
| Couleur | Beige-jaune à blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Cendre | Total ash: < 4.0% |
| Densité | 1.3500g/mL |
| Quantité | 1 kg |
| Identification | Passes Test (per Eur. Pharm.) |
| Spectre IR | Authentique |
| Matière insoluble | 0.1% max. |
| Perte à la dessiccation | 15.0% max. (1 g, 105°C) |
| Afficher plus |