Learn More
Masterflex™ Tubulure en caoutchouc
Code produit 11792783 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Conditionnement:
7.50m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11792783 6,4 mm 8 mm -
11742793 6,4 mm 9,5 mm 7.50m
11722803 7,9 mm 11,1 mm 7.50m
11712803 6,4 mm 12,7 mm 7.50m
11732803 7,9 mm 12,7 mm 7.50m
11742803 9,6 mm 12,7 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11792783 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0644806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    52.40€ / 7.5m
    Économisez 0.60€
    1% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
La tubulure en caoutchouc est conçue pour des applications à usage général de liquides et de gaz
  • Très bonne élasticité et flexibilité
  • Bonne résistance à l’abrasion
  • Structure en caoutchouc naturel, dureté 45 shore A
  • Léger, souple et résistant à l’usure avec une bonne imperméabilité
  • Offre une bonne résistance chimique aux acides et aux bases
  • Conforme aux exigences de la norme FDA
Spécification
Certifications/Conformité Conformité GMP
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Longueur totale (métrique) 7,62 m
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
À utiliser avec (application) Applications de liquides et gaz à usage général
Température min. de fonctionnement (métrique) -26°C
Stérilité Stérile
Couleur Ambré
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 70 °C