Learn More
Guvacine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Guvacine hydrochloride is an alkaloid from the nut of Areca catechu, acts as an inhibitor of GABA transporter, and dispalys modest selectivity for cloned GABA transporters with IC50s of 14 μM (human GAT-1), 39 μM (rat GAT-1), 58 μM (rat GAT-2), 119 μM (human GAT-3), 378 μM (rat GAT-3), and 1870 μM (human BGT-3).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Guvacine hydrochloride |
| CAS | 6027-91-4 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H10ClNO2 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : 41.67 mg/mL (254.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(C1=CCCNC1)O.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.6 |
| Poids de la formule | 163.6 |
| Afficher plus |