Learn More
Chlorhydrate de Guvacine, TRC
Code produit 30007326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007326 25 mg 25mg
30136010 50 mg 50mg
30133225 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007326 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG87640025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6027-91-4
Formule moléculaire C6 H9 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 163.6
Synonyme 1,2,5,6-Tetrahydro-3-pyridinecarboxylic Acid Hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydro- nicotinic Acid Hydrochloride;
Nom IUPAC acide 1,2,3,6-tétrahydropyridine-5-carboxylique ; Chlorhydrate
SMILES Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Guvacine Hydrochloride
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
Poids de la formule 163.04