Learn More
Chlorhydrate de Guvacine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Guvacine Hydrochloride |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H |
| Poids de la formule | 163.04 |