Learn More
Notrax Tapis barrière absorbant Guzzler™
Descrizione
- Le tapis résistant et durable avec bords en caoutchouc surélevés sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré
- Le modèle gaufré surélevé a double emploi : il élimine et piège la saleté et l’humidité
- Les bordures et la semelle renforcées en caoutchouc offrent une résistance maximale
- Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Specifica
Specifica
| Dimensions (L x l) | 120 x 90 cm |
| Couleur | Marron |
| Longueur (impériale) | 47 in |
| Longueur (métrique) | 120 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 90 cm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?