Learn More
Notrax Tapis barrière absorbant Guzzler™
Code produit 17781988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 120 cm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17781988 150 x 90 cm 1 pièce
17761978 90 x 60 cm 1 pièce
17721988 120 x 90 cm 1 pièce
17741998 180 x 120 cm 1 pièce
17702008 300 x 90 cm 1 pièce
17762008 300 x 120 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17781988 Fournisseur Notrax Code fournisseur 166S0035GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.94€
    91.58€ / 1 pièces
    Économisez 21.36€
    18% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Le tapis résistant et durable Notrax Guzzler™ avec bords en caoutchouc surélevés sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré. Le modèle gaufré surélevé a double emploi : il élimine et piège la saleté et l’humidité.
  • Le tapis résistant et durable avec bords en caoutchouc surélevés sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré
  • Le modèle gaufré surélevé a double emploi : il élimine et piège la saleté et l’humidité
  • Les bordures et la semelle renforcées en caoutchouc offrent une résistance maximale
  • Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Spécification
Dimensions (L x l) 150 x 90 cm
Couleur Gris
Longueur (impériale) 59 in
Longueur (métrique) 150 cm
Matériau Polypropylène
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 90 cm