Learn More
Notrax Tapis barrière absorbant Guzzler™
Code produit 17781998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 120 cm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17781998 300 x 90 cm 1 pièce
17741978 90 x 60 cm 1 pièce
17701988 120 x 90 cm 1 pièce
17761988 150 x 90 cm 1 pièce
17721998 180 x 120 cm 1 pièce
17742008 300 x 120 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17781998 Fournisseur Notrax Code fournisseur 166S0310CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.12€
    185.12€ / 1 pièces
    Économisez 43.00€
    18% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Le tapis résistant et durable Notrax Guzzler™ avec bords en caoutchouc surélevés sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré. Le modèle gaufré surélevé a double emploi : il élimine et piège la saleté et l’humidité.
  • Le tapis résistant et durable avec bords en caoutchouc surélevés sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré
  • Le modèle gaufré surélevé a double emploi : il élimine et piège la saleté et l’humidité
  • Les bordures et la semelle renforcées en caoutchouc offrent une résistance maximale
  • Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Spécification
Dimensions (L x l) 300 x 90 cm
Couleur Charbon
Longueur (impériale) 118 in
Longueur (métrique) 300 cm
Matériau Polypropylène
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 90 cm