Learn More
GW 501516, MedChemExpress
Code produit 16494188
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494188 10 mg
16480537 50 mg
16476907 5 mg
16425156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16494188 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10838
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau GW 501516
CAS 317318-70-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H18F3NO3S2
Quantité 10 mg
Synonyme GW 1516 GSK-516
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.51 mM)
SMILES OC(COC1=CC=C(C=C1C)SCC2=C(N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 453.5
Poids de la formule 453.5
Pourcentage de pureté 97.24%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death