Learn More
GW 501516, TRC
Code produit 30012720
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012720 1 mg 1mg
30009414 25 mg 25mg
30009237 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012720 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG9315001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317318-70-0
Formule moléculaire C21 H18 F3 N O3 S2
Poids moléculaire (g/mol) 453.5
Synonyme Acetic acid, 2-[2-methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]-, Acetic acid, [2-methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]- (9CI), 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid, 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazol-5-yl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid, GW 1516, GW 501516, Cardarine, Endurobol, Acetic acid, 2-[2-methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]-, Acetic acid, [2-methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]- (9CI), 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid, 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazol-5-yl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid, GW 1516, GW 501516, Cardarine, Endurobol
Nom IUPAC 2-[2-methyl-4-[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl]methylsulfanyl]phenoxy]acetic acid
SMILES Cc1cc(SCc2sc(nc2C)c3ccc(cc3)C(F)(F)F)ccc1OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau GW 501516
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H18F3NO3S2/c1-12-9-16(7-8-17(12)28-10-19(26)27)29-11-18-13(2)25-20(30-18)14-3-5-15(6-4-14)21(22,23)24/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,26,27)
Poids de la formule 453.068
Pourcentage de pureté >95%