Learn More
GW 7647, TRC
Code produit 30136767
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136767 10 mg 10mg
30136090 25 mg 25mg
17949164 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136767 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG93160310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 265129-71-3
Formule moléculaire C29 H46 N2 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 502.75
Synonyme GW 7647, GW 7647X, GWalpha 7647;
Nom IUPAC 2-[4-[2-[4-cyclohexylbutyl(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfanyl-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)(Sc1ccc(CCN(CCCCC2CCCCC2)C(=O)NC3CCCCC3)cc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-((4-(2-(((Cyclohexylamino)carbonyl)(4-cyclohexylbutyl)amino)ethyl)phenyl)thio)-2-methylpropanoic Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C29H46N2O3S/c1-29(2,27(32)33)35-26-18-16-24(17-19-26)20-22-31(28(34)30-25-14-7-4-8-15-25)21-10-9-13-23-11-5-3-6-12-23/h16-19,23,25H,3-15,20-22H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,33)
Poids de la formule 502.3229