Learn More
R&D Systems™ GW 9662
Code produit 18085542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18085542 10 mg 10mg
18034172 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18085542 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1508/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.43€
    225.75€ / 10mg
    Économisez 24.68€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective covalent PPARγ antagonist
GW 9662 is a selective irreversible PPARγ antagonist (IC50 values are 3.3, 32 and 2000 nM for PPARγ, PPARα and PPARδ respectively). Blocks the inhibition of osteoclast formation induced by IL-4 in the low micromolar range (1-2 μM), therefore is more potent than BADGE. Anticancer, inhibits growth of human mammary tumor cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22978-25-2
Formule moléculaire C13H9ClN2O3
Spécification
Nom chimique ou matériau GW 9662
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 276.68
Pureté >98%
Poids moléculaire 276.676