Learn More
GW0742, MedChemExpress
Code produit 16465918
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465918 10 mg
16452067 50 mg
16428557 5 mg
16416366 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16465918 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13928
MedChemExpress GW0742 is a potent PPARβ and PPARδ agonist, with an IC50 of 1 nM for human PPARδ in binding assay, and EC50s of 1 nM, 1.1 μM and 2 μM for human PPARδ, PPARα, and PPARγ, respectively.
GW0742 is a potent PPARβ and PPARδ agonist, with an IC50 of 1 nM for human PPARδ in binding assay, and EC50s of 1 nM, 1.1 μM and 2 μM for human PPARδ, PPARα, and PPARγ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau GW0742
CAS 317318-84-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H17F4NO3S2
Quantité 10 mg
Synonyme GW610742
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (72.11 mM)
SMILES O=C(O)COC1=CC=C(SCC2=C(C)N=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C3)S2)C=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 471.49
Poids de la formule 471.49
Pourcentage de pureté 99.47%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease