Learn More
GW0742, TRC
Code produit 17974635
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17974635 1 mg 1mg
17902415 10 mg 10mg
17903255 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17974635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG9300001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317318-84-6
Formule moléculaire C21 H17 F4 N O3 S2
Poids moléculaire (g/mol) 471.49
Synonyme Acetic acid, 2-[4-[[[2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-thiazolyl]methyl]thio]-2-methylphenoxy]-, Acetic acid, [4-[[[2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-thiazolyl]methyl]thio]-2-methylphenoxy]- (9CI), 2-[4-[[[2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-thiazolyl]methyl]thio]-2-methylphenoxy]acetic acid, GW 0742, GW 0742X, GW 610742, GWδ 0742
Nom IUPAC 2-[4-[[2-[3-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]methylsulfanyl]-2-methylphenoxy]acetic acid
SMILES Cc1cc(SCc2sc(nc2C)c3ccc(c(F)c3)C(F)(F)F)ccc1OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau GW0742
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H17F4NO3S2/c1-11-7-14(4-6-17(11)29-9-19(27)28)30-10-18-12(2)26-20(31-18)13-3-5-15(16(22)8-13)21(23,24)25/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,27,28)
Poids de la formule 471.0586
Pourcentage de pureté >95%