Learn More
GW2580, MedChemExpress
Description
GW2580 is an orally bioavailable and selective inhibitor of c-Fms kinase which completely inhibits human cFMS kinase in vitro at 0.06 μM. GW2580 acts as a competitive inhibitor of ATP binding to the cFMS kinase and inhibits colony-stimulating-factor-1 signaling.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | GW2580 |
| CAS | 870483-87-7 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H22N4O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (90.96 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | NC1=NC(N)=C(CC2=CC(OC)=C(OCC3=CC=C(OC)C=C3)C=C2)C=N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 366.41 |
| Poids de la formule | 366.41 |
| Afficher plus |