Learn More
GW274150, MedChemExpress
Description
GW274150 is a potent, selective, orally active and NADPH-dependent inhibitor of human inducible nitric oxide synthase (iNOS) (IC50=2.19 μM
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | GW274150 |
| CAS | 210354-22-6 |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H17N3O2S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 62 mg/mL (282.72 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | N[C@@H](CCSCCNC(C)=N)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 219.3 |
| Poids de la formule | 219.3 |
| Afficher plus |