Learn More
GW3965 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16484078
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484078 10 mg
16430437 50 mg
16415056 100 mg
16406787 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16484078 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10627A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
GW3965 hydrochloride is a potent and selective liver X receptor (LXR) agonist with EC50s of 190 nM and 30 nM for hLXRα and hLXRβ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau GW3965 hydrochloride
CAS 405911-17-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H32Cl2F3NO3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (161.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=C(C(F)(F)F)C=CC=C1CN(CC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCCOC4=CC(CC(O)=O)=CC=C4.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 618.51
Poids de la formule 618.51
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation