Learn More
GW7647, MedChemExpress
Code produit 16498527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498527 5 mg
16475888 10 mg
16472037 50 mg
16466346 100 mg
16433396 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16498527 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13861
MedChemExpress GW7647 is a potent PPARα agonist, with EC50s of 6 nM, 1.1 μM, and 6.2 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.
GW7647 is a potent PPARα agonist, with EC50s of 6 nM, 1.1 μM, and 6.2 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau GW7647
Forme physique Solid
CAS 265129-71-3
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H46N2O3S
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 60 mg/mL (119.34 mM)
SMILES CC(C)(SC1=CC=C(CCN(C(NC2CCCCC2)=O)CCCCC3CCCCC3)C=C1)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 502.75
Poids de la formule 502.75
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research