Learn More
GW791343 dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16442647
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16442647 50 mg
16419137 5 mg
16416558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16442647 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15469
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator; exhibits species-specific activity and acts as a negative allosteric modulator of human P2X7 (pIC50 = 6.9 - 7.2).
GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator
Spécification
Nom chimique ou matériau GW791343 dihydrochloride
CAS 1019779-04-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H26Cl2F2N4O
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (223.54 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(CN2CCNCC2)=CC=C1C)CNC3=CC=C(F)C(F)=C3.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 447.35
Poids de la formule 447.35
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation