Learn More
GW9662, MedChemExpress
Code produit 16497078
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497078 10 mg
16493526 25 mg
16449627 5 mg
16447126 100 mg
16443127 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16497078 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16578
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
MedChemExpress GW9662 is a potent and selective PPARγ antagonist with an IC50 of 3.3 nM, showing 10 and 1000-fold selectivity over PPARα and PPARδ, respectively.
GW9662 is a potent and selective PPARγ antagonist with an IC50 of 3.3 nM, showing 10 and 1000-fold selectivity over PPARα and PPARδ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau GW9662
Forme physique Solid
CAS 22978-25-2
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H9ClN2O3
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (361.43 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 276.68
Poids de la formule 276.68
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research