Learn More
GYKI 53655 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16493808
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493808 10 mg
16470187 50 mg
16456537 5 mg
16404866 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16493808 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103228
MedChemExpress GYKI 53655 (LY300168) hydrochloride is an α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid (AMPA) antagonist.
GYKI 53655 (LY300168) hydrochloride is an α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid (AMPA) antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau GYKI 53655 hydrochloride
CAS 143692-48-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H21ClN4O3
Quantité 10 mg
Synonyme LY300168 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 160 mg/mL (411.47 mM) ∣H2O : 8 mg/mL (20.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N1N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=CC(OCO4)=C4C=C3CC1C)NC.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 388.85
Poids de la formule 388.85
Pourcentage de pureté 98.11%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation