Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants pour traitement du sang H-12000
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez diverses capacités avec des adaptateurs allant de 300 à 2,000 ml grâce au rotor à godets oscillants de traitement du sang Thermo Scientific™ H-12000.
Compatible avec : Centrifugeuses basse vitesse
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC12BP
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à godets oscillants pour traitement du sang H-12000 |
| Matériau | Corps du rotor en acier inoxydable, godet en aluminium |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 12 x 500 mL |
| FCR max. | 7,340 x g |
| Vitesse max. | 4 700 tr/min |
| Rayon (métrique) | 297,2 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 146,3 mm |
| Facteur K | 8117 |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses grande capacité Thermo Scientific Sorvall RC 12 |
| Afficher plus |