Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out H-6000A 6 x 1 000 ml
Code produit 12131640 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12131640 6 x 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12131640 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 11250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15220.00€
    14200.00€ / 1 pièces
    Économisez 1020.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-04-2027
Réalisez de nombreux protocoles des banques de sang, de la recherche et des environnements pharmaceutiques grâce à ce rotor swing-out.
Réalisez de nombreux protocoles des banques de sang, de la recherche et des environnements pharmaceutiques avec le rotor swing-out Thermo Scientific™ H-6000A 6 x 1 000 ml.
Contenu :
Couvercle du rotor (11237), nacelles de rotor, aluminium anodisé (3, 2/paquet, 44040), couvercle du rotor (11232), goujon de verrouillage du rotor (11238), disques d’équilibrage, caoutchouc (1 paquet, 6/paquet, 00335), étiquette de décélération (11009), film adhésif Loctite (65811), manuel d’instructions (11243)
Garantie :
Sept ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à godets oscillants H-6000A
Matériau Corps du rotor en acier inoxydable, godet en aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 6 x 1000 mL
FCR max. 7,277 x g
Vitesse max. 5 000 tr/min
Rayon (métrique) 260,6 mm
Rayon (métrique) Min. 120,3 mm
Facteur K 7823
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande capacité Thermo Scientific Sorvall RC 3
Angle 90°
Certifications/Conformité Le confinement biologique du couvercle étanche est certifié par le service de microbiologie du Public Health Laboratory Service, Porton Down, Royaume-Uni
FCR min. 3 359 x g
Biocontainment Oui