Learn More
H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH, TRC
Code produit 30326303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326303 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326303 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5761202.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH
CAS 10183-34-3
Formule moléculaire C15H27N5O6
Quantité 2.5 mg
Synonyme Penta-L-alanine, AAAAA (peptide), Alanine, N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]- (6CI,7CI), Alanine, N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-, L- (8CI), L-Alanine, N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-, L-Alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine
Formule InChI InChI=1S/C15H27N5O6/c1-6(16)11(21)17-7(2)12(22)18-8(3)13(23)19-9(4)14(24)20-10(5)15(25)26/h6-10H,16H2,1-5H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,23)(H,20,24)(H,25,26)/t6-,7-,8-,9-,10-/m0/s1
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O
Nom IUPAC Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoil]amino]propanoil]amino]propanoil]amino]propanoil]amino]propanoico
Poids moléculaire (g/mol) 373.4
Poids de la formule 373.1961