Learn More
H-Ala-val-oh, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | H-Ala-val-oh |
| CAS | 3303-45-5 |
| Formule moléculaire | C8H16N2O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N-L-Alanyl-L-valine, L-Alanyl-L-valine, 36: PN: WO2014102101 SEQID: 336 claimed Protein, 36: PN: WO2014102104 SEQID: 135 Claimed Protein |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16N2O3/c1-4(2)6(8(12)13)10-7(11)5(3)9/h4-6H,9H2,1-3H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-3-méthylbutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.22 |
| Poids de la formule | 188.1161 |