Learn More
Bel-Art™ Densimètre de Baumé H-B Durac
Code produit 17460254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage Baumé:
0° à 12°
0° à 35°
19° à 31°
29° à 41°
9° à 21°
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Baumé Conditionnement
17460254 0° à 12° 1 pièce
17400264 0° à 35° 1 pièce
17470254 9° à 21° 1 pièce
17480254 19° à 31° 1 pièce
17490254 29° à 41° 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17460254 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur B618040000
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Densimètre Baumé - Disponible dans une variété de modèles mesurant le degré Baumé de sirops et autres liquides plus lourds que l’eau dans différentes plages.
  • Disponible en différents modèles mesurant le degré Baumé des sirops et autres liquides plus denses que l'eau dans diverses plages à partir de 0° jusqu'à 70 ans°Ces hydromètres à forme simple sont utilisés dans les secteurs de la chimie, de la pharmacologie, de l'alimentation et des boissons, de l'amidonnerie et bien d'autres.
    • 300 mm (12 in) long
    • Ballast et verre sans plomb
    • Numéro de série individuel
    • Normalisation de la température : 60 °F (15 °C)
    • Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
    • Livré avec une déclaration d'exactitude multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) indiquant une exactitude traçable à NIST
  • Remarque : Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Spécification
Type Densimètre
Longueur (métrique) 300 mm
Comprend Déclaration d’exactitude
Matériau Lest, verre
Longueur (impériale) 12 in
Plage Baumé 0° à 12°
À utiliser avec (application) Chimie, pharmacologie, aliments et boissons, industries de l’amidon et plus encore
Temperature of Standardization 15 °C