Learn More
Bel-Art™ Densimètre de Baumé H-B Durac
Description
- Disponible en différents modèles mesurant le degré Baumé des sirops et autres liquides plus denses que l'eau dans diverses plages à partir de 0° jusqu'à 70 ans°Ces hydromètres à forme simple sont utilisés dans les secteurs de la chimie, de la pharmacologie, de l'alimentation et des boissons, de l'amidonnerie et bien d'autres.
- 300 mm (12 in) long
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température : 60 °F (15 °C)
- Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
- Livré avec une déclaration d'exactitude multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) indiquant une exactitude traçable à NIST
- Remarque : Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Spécification
Spécification
| Type | Densimètre |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Comprend | Déclaration d’exactitude |
| Matériau | Lest, verre |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Plage Baumé | 29° à 41° |
| À utiliser avec (application) | Chimie, pharmacologie, aliments et boissons, industries de l’amidon et plus encore |
| Temperature of Standardization | 15 °C |