Learn More
SP Bel-Art™ Sondes de thermomètre à thermocouple H-B DURAC
Code produit 17224376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-200°C à +920°C
-40°C à +750°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17224376 -200°C à +920°C 1 pièce
17214376 -40°C à +750°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17224376 Fournisseur SP Bel-Art™ Code fournisseur B609011300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.08€
    124.21€ / 1 pièces
    Économisez 6.87€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-01-2027
Sonde de thermomètre à thermocouple H-B DURAC
  • À utiliser avec H-B DURAC Thermomètres à thermocouple étalonnés ou autres thermomètres acceptant les sondes de type K ou J.
  • Pour la mesure de la température de liquides, semi-solides ou air/gaz
  • Mesurez de larges plages de températures
  • 15,24 cm (6” sonde en acier inoxydable
  • B60901-1300 idéale pour une utilisation dans des flacons Dewar
Spécification
Longueur (impériale) du câble 40 po
Longueur (métrique) du câble 101,5 cm
Type de sonde K, fil conducteur, isolation FEP
Plage de températures (métrique) -200°C à +920°C