Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre avec revêtement de protection en PFA Double-Safe™ : immersion partielle
Description
Protégez votre lieu de travail et veillez à un environnement sûr
- Les thermomètres écologiques sont recouverts d’un revêtement de sécurité en PFA pour maintenir le liquide et le verre en cas de rupture
- Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
- Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
- Fabriqué et testé par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité.
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Traçabilité NIST™. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais). |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries |
| Qualité | Précision |
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Comprend | Instructions multilingues, déclaration d’exactitude |
| Longueur (impériale) globale | 14 in |
| Longueur (métrique) | 255 mm |
| Longueur (métrique) globale | 350 mm |
| Longueur (métrique) de sonde | 350 mm |
| Matériau | Verre |
| Afficher plus |