Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres bimétalliques Durac™ :Cadran : 33mm
Description
Includes
Sonde en acier inoxydable, déclaration multilingue de test et d’étalonnage, étui pour sonde avec clip de poche
L’immersion minimale est de 50 mm (2 po) dans des liquides ou de 100 mm (4 po) dans des gaz ; ils sont dotés d’une lentille de verre en polycarbonate et d’une housse de sonde munie d’un clip™ de poche .
- Sonde de 125 mm
- 1% de précision
- Équipé d’un écrou de réglage externe pour le réétalonnage du thermomètre
- Fourni avec une déclaration de test et d’étalonnage
- Boîtier et tige en acier inoxydable
- Sonde et housse
Les modèles proposent une grande variété de longueur, de gamme et de divisions de sonde.
Pour garantir une température correcte, la tige du thermomètre doit être immergée à au moins 50 mm (2 po) dans les liquides et à 100 mm (4 po) dans les gaz
Garantie
Limitée à cinq ans.Pour en savoir plus, consultez hbinstrument.com/conditions.php.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | NIST |
| Taille du cadran (impériale) | 1,3 in |
| Taille du cadran (métrique) | 33 mm |
| Dimensions de l’écran | 33 mm (1,3 in) |
| À utiliser avec (application) | Pétrochimie, pétrole et gaz, eaux usées, pharmaceutique, compost, stockage et transformation des aliments et des boissons, asphalte, exploitation minière, services publics, automobiles, industrie maritime, photographique |
| Comprend | Sonde en acier inoxydable, déclaration multilingue de test et d’étalonnage, étui pour sonde avec clip de poche |
| Longueur (impériale) globale | 4,9 in |
| Longueur (impériale) de sonde | 4,9 in |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Longueur (métrique) globale | 125 mm |
| Afficher plus |