Learn More
H-B Instrument™ Psychromètre compact Durac™
Code produit 17590685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-3,88°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17590685 -3,88°C à +50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17590685 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B615030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.28€
    104.75€ / 1 pièces
    Économisez 5.53€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Mesure l’humidité relative grâce à un thermomètre mouillé et sec de type bureau météo.
  • Les thermomètres remplis de liquide organique avec verre arrière blanc sont montés dans un boîtier en plastique compact de poche conçu doté d’une règle à curseur intégrée qui convertit les mesures des thermomètres mouillé et sec en humidité relative, éliminant ainsi le besoin d’utiliser des tableaux de conversion.
Spécification
Type Psychromètre compact
Précision 1°C
Plage de températures (métrique) -3,88°C à +50°C
Incréments 1°
Matériau Verre
Plage de températures (impériale) 23°F à 122°F
Longueur (impériale) 8,3 in
Longueur (métrique) 21 cm
À utiliser avec (application) Pour mesurer l’humidité relative grâce à un thermomètre mouillé et sec de type station météo
Comprend Verre arrière blanc
Quantité 1 de chaque
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • H-B DURAC COMPACT SLING PSYCHROMETER; -5/50C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone