Learn More
H-B Instrument™ Thermomètre DURAC™ bimétallique min/max ; -50/50°C (-58/122°F)
Code produit 17581295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17581295 -50°C à +50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17581295 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B613010300
Expédition estimée: 04-01-2027
Les thermomètres minimum/maximum affichent la température actuelle et enregistrent les températures maximale et minimale atteintes depuis la dernière réinitialisation.
  • Utilisation dans des environnements humides ou à hygrométrie élevée, notamment les serres, les aires de préparation d’échantillons et les installations de traitement des eaux
  • Montage sur encoche en forme de trou de serrure ou
Spécification
Dimensions (L x l x H) 120 x 92 x 25 mm (4,7 x 3,6 x 1,0 in)
Matériau Métal
Type de produit Thermomètre, min / max
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +50°C
Précision ±2,5 °C (±4,5 °F) de -50 °C à -20 °C (-58 °F à -4 °F); ±2 °C (±3,6 °F) de -19 °C à 0 °C (-3 °F à 30 °F); ±1,5 °C (±3 °F) de 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F); ±2 °C (±3,6 °F) de 41 °C à 50 °C (105 °F à 122 °F) 
Subdivision 1°C/2°F